1,4-Dioxan-2-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
p-Dioxanone
D4644-5G
D4644-25G
TCIAD4644-5GEA
657
DKK
TCIAD4644-5G
TCIAD4644-25G
1,4-Dioxan-2-one ≥98.0% (by GC)
1,4-Dioxan-2-one
Formel:
C₄H₆O₃ Molekylvægt: 102.09 g/mol Kogepunkt: 215°C Smeltepunkt: 28°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00215855 CAS-nummer: 3041-16-5 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |