2,3-Difluor-5-(trifluormethyl)pyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4623-1G D4623-5G
TCIAD4623-1GEA 206 DKK
TCIAD4623-1G TCIAD4623-5G
2,3-Difluor-5-(trifluormethyl)pyridin ≥98.0% (by GC)
2,3-Difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂F₅N
MDL Number: MFCD04972837
CAS-nummer: 89402-42-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %