Diethyl-2-propynylmalonate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4616-1G D4616-5G
TCIAD4616-1GEA 846 DKK
TCIAD4616-1G TCIAD4616-5G
Diethyl-2-propynylmalonate ≥97.0% (by GC)
Diethyl-2-propynylmalonate
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Kogepunkt: 115°C
MDL Number: MFCD00091967
CAS-nummer: 17920-23-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %