Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Bis-propargyl-PEG3
D4581-5G D4581-25G
TCIAD4581-5GEA 838 DKK
TCIAD4581-5G TCIAD4581-25G
Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether ≥98.0% (by GC)
Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Kogepunkt: 103°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22201523
CAS-nummer: 126422-57-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %