2,5-Dibrom-3-decylthiophen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D4572-25G D4572-5G
TCIAD4572-25GEA 2740 DKK
TCIAD4572-25G TCIAD4572-5G
2,5-Dibrom-3-decylthiophen ≥97.0% (by GC)
2,5-Dibrom-3-decylthiophen
Formel: C₁₄H₂₂Br₂S
Molekylvægt: 382.20 g/mol
Kogepunkt: 148°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00274314
CAS-nummer: 158956-23-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %