2,6-Dibromopyrazine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4544-1G D4544-5G
TCIAD4544-1GEA 312 DKK
TCIAD4544-1G TCIAD4544-5G
2,6-Dibromopyrazine ≥97.0% (by GC)
2,6-Dibromopyrazine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
Kogepunkt: 65°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08061601
CAS-nummer: 23229-25-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C