3,6-Dimethylcarbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4512-1G D4512-5G
TCIAD4512-1GEA 1800 DKK
TCIAD4512-1G TCIAD4512-5G
3,6-Dimethylcarbazole ≥98.0% (by GC)
3,6-Dimethylcarbazole
Formel: C₁₄H₁₃N
MDL Number: MFCD00814049
CAS-nummer: 5599-50-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 225.0 deg-C