2,4-Dimethylbenzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4495-5G D4495-25G
TCIAD4495-5GEA 476 DKK
TCIAD4495-5G TCIAD4495-25G
2,4-Dimethylbenzonitril ≥98.0% (by GC)
2,4-Dimethylbenzonitril
Formel: C₉H₉N
Kogepunkt: 109°C
MDL Number: MFCD00016377
CAS-nummer: 21789-36-6
EINECS: 244-580-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %