Dess-Martin periodinane 8 - 12% in dichloromethane
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1,1-Dihydro-1,1,1-triacetoxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, DMP, (1,1,1-Triacetoxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Acetic acid 1,1-diacetoxy-3-oxo-1l5-ioda-2-oxa-indan-1-yl ester
D4477-25ML
D4477-250ML
TCIAD4477-25MLEA
665
DKK
TCIAD4477-25ML
TCIAD4477-250ML
Dess-Martin periodinane 8 - 12% in dichloromethane
Dess-Martin periodinane
Formel:
C₁₃H₁₃IO₈ Molekylvægt: 424.15 g/mol Flammepunkt: –11°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00130127 CAS-nummer: 87413-09-0 UN nummer: 3139 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,02933 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Concentration (Iodometric titration) | 8.0 to 12.0 w/w% |