7H-Dibenzo[c,g]carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4473-200MG D4473-1G
TCIAD4473-200MGEA 813 DKK
TCIAD4473-200MG TCIAD4473-1G
7H-Dibenzo[c,g]carbazole ≥98.0% (by GC)
7H-Dibenzo[c,g]carbazole
Formel: C₂₀H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00215941
CAS-nummer: 194-59-2
EINECS: 205-895-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C