2,4-Dichloroquinoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4452-5G D4452-25G
TCIAD4452-5GEA 723 DKK
TCIAD4452-5G TCIAD4452-25G
2,4-Dichloroquinoline ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Kogepunkt: 282°C
MDL Number: MFCD00023939
CAS-nummer: 703-61-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C