Dibenzothiophene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4373-1G D4373-5G
TCIAD4373-1GEA 370 DKK
TCIAD4373-1G TCIAD4373-5G
Dibenzothiophene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Formel: C₁₂H₉BO₂S
MDL Number: MFCD01318982
CAS-nummer: 668983-97-9