2-(Dimethylphenylsilyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D4357-1G D4357-5G
TCIAD4357-1GEA 731 DKK
TCIAD4357-1G TCIAD4357-5G
2-(Dimethylphenylsilyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (by GC)
2-(Dimethylphenylsilyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₁₄H₂₃BO₂Si
Kogepunkt: 120°C
MDL Number: MFCD05664111
CAS-nummer: 185990-03-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %