Dibenzo[a,e]cyclooctene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
DBCOT, Dibenzo[a,e]cyclooctatetraene, Dibenzo[a,e][8]annulene
D4338-200MG
D4338-1G
TCIAD4338-200MGEA
747
DKK
TCIAD4338-200MG
TCIAD4338-1G
Dibenzo[a,e]cyclooctene ≥97.0% (by GC)
Dibenzo[a,e]cyclooctene
Formel:
C₁₆H₁₂ Kogepunkt: 130°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
CAS-nummer:
262-89-5 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 105.0 to 110.0 deg-C |