(3-(Dimethylamino)propyl)trimethoxysilan ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D4328-5ML D4328-25ML
TCIAD4328-5MLEA 263 DKK
TCIAD4328-5ML TCIAD4328-25ML
(3-(Dimethylamino)propyl)trimethoxysilan ≥96.0% (by GC, titration analysis)
(3-(Dimethylamino)propyl)trimethoxysilane
Formel: (H₃C)₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Kogepunkt: 42°C
Flammepunkt: 99°C
MDL Number: MFCD00053674
CAS-nummer: 2530-86-1
EINECS: 219-786-3
UN nummer: 1760
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %