7,7-Dichlorobicyclo[4.1.0]heptane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4314-5G D4314-25G
TCIAD4314-5GEA 296 DKK
TCIAD4314-5G TCIAD4314-25G
7,7-Dichlorobicyclo[4.1.0]heptane ≥98.0% (by GC)
7,7-Dichlorobicyclo[4.1.0]heptane
Formel: C₇H₁₀Cl₂
Kogepunkt: 80°C
MDL Number: MFCD00466186
CAS-nummer: 823-69-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %