2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical) ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazyl free radical, DPPH free radical
D4313-1G D4313-5G
TCIAD4313-1GEA 444 DKK
TCIAD4313-1G TCIAD4313-5G
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical) ≥97.0% (by HPLC)
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical)
Formel: C₁₈H₁₂N₅O₆
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007231
CAS-nummer: 1898-66-4
EINECS: 217-591-8
Merck Index: 14,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5181128be0ae2910b83952379e8bafa1b60bce30&vid=5181128be0ae2910b83952379e8bafa1b60bce30&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%