2,5-Dibrom-3-methylthiophen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
D4304-5G
D4304-25G
TCIAD4304-5GEA
197
DKK
TCIAD4304-5G
TCIAD4304-25G
2,5-Dibrom-3-methylthiophen ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromo-3-methylthiophene
Formel:
C₅H₄Br₂S Molekylvægt: 255.97 g/mol Kogepunkt: 108°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00015470 CAS-nummer: 13191-36-1 EINECS: 236-147-4 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific gravity (20/20) | 1.9880 to 1.9980 |