2,3-Dimethylbenzonitril ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4293-5G D4293-25G
TCIAD4293-5GEA 362 DKK
TCIAD4293-5G TCIAD4293-25G
2,3-Dimethylbenzonitril ≥97.0% (by GC)
2,3-Dimethylbenzonitril
Formel: C₉H₉N
Kogepunkt: 62°C
Smeltepunkt: 16°C
MDL Number: MFCD00019744
CAS-nummer: 5724-56-1
EINECS: 227-229-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %