2,5-Dibromopyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4225-1G D4225-5G
TCIAD4225-1GEA 444 DKK
TCIAD4225-1G TCIAD4225-5G
2,5-Dibromopyrimidine ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromopyrimidine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
MDL Number: MFCD08275684
CAS-nummer: 32779-37-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C