2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: racemic-2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl, 2,2-Dibromo-1,1-binaphthyl, 2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthalene
D4221-1G D4221-5G
TCIAD4221-1GEA 468 DKK
TCIAD4221-1G TCIAD4221-5G
2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl ≥96.0% (by GC)
2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl
Formel: C₂₀H₁₂Br₂
Molekylvægt: 412.12 g/mol
MDL Number: MFCD00188005
CAS-nummer: 74866-28-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C