4,4'-Di(4-pyridyl)biphenyl ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,4'-Bis(4-pyridyl)biphenyl, 4,4'-Di(pyridin-4-yl)-1,1'-biphenyl
D4203-200MG D4203-1G
TCIAD4203-200MGEA 632 DKK
TCIAD4203-200MG TCIAD4203-1G
4,4'-Di(4-pyridyl)biphenyl ≥95.0% (by GC)
4,4'-Di(4-pyridyl)biphenyl
Formel: C₂₂H₁₆N₂
Smeltepunkt: 308°C
MDL Number: MFCD11977635
CAS-nummer: 319430-87-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %