3,4-Dihexylthiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D4202-1G D4202-5G
TCIAD4202-1GEA 501 DKK
TCIAD4202-1G TCIAD4202-5G
3,4-Dihexylthiophene ≥97.0% (by GC)
3,4-Dihexylthiophene
Formel: C₁₆H₂₈S
Kogepunkt: 103°C
MDL Number: MFCD21363049
CAS-nummer: 122107-04-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %