2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D4201-1G D4201-5G
TCIAD4201-1GEA 1140 DKK
TCIAD4201-1G TCIAD4201-5G
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Formel: C₁₂H₁₅BCl₂O₃
Kogepunkt: 103°C
MDL Number: MFCD20526385
CAS-nummer: 1003298-87-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C