Dimethylamin ∼11% ∼2 mol/L in isopropanol (IPA)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D4198-100ML D4198-500ML
TCIAD4198-100MLEA 238 DKK
TCIAD4198-100ML TCIAD4198-500ML
Dimethylamin ∼11% ∼2 mol/L in isopropanol (IPA)
Dimethylamin
Formel: C₂H₇N
Molekylvægt: 45.08 g/mol
Kogepunkt: 6.9
Smeltepunkt: -92.8
Massefylde: 0.938
Flammepunkt: -55
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008288
CAS-nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62717ab49629d8ef15a65f91bc76595f3ce4d5c3&vid=ba61d01bf01836d135de7e5a4e7da0de5fcf8db8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.5 to 13.0 w/w%