3,3'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D4180-1G D4180-5G
TCIAD4180-1GEA 1120 DKK
TCIAD4180-1G TCIAD4180-5G
3,3'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥98.0% (by GC)
3,3'-Dihexyl-2,2'-bithiophene
Formel: C₂₀H₃₀S₂
Kogepunkt: 82°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 125607-30-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %