Dibenzothiophene-5,5-dioxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D4153-25G D4153-5G
TCIAD4153-25GEA 1140 DKK
TCIAD4153-25G TCIAD4153-5G
Dibenzothiophene-5,5-dioxide ≥98.0% (by GC)
Dibenzothiophene-5,5-dioxide
Formel: C₁₂H₈O₂S
MDL Number: MFCD00004970
CAS-nummer: 1016-05-3
EINECS: 213-805-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C