10-Deacetylbaccatin III ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D4148-500MG
D4148-100MG
TCIAD4148-500MGEA
1690
DKK
TCIAD4148-500MG
TCIAD4148-100MG
10-Deacetylbaccatin III ≥98.0% (by HPLC)
10-Deacetylbaccatin III
Formel:
C₂₉H₃₆O₁₀ Molekylvægt: 544.60 g/mol Smeltepunkt: 234°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00132913 CAS-nummer: 32981-86-5 EINECS: 418-680-6 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | -40.0 to -44.0 deg (C=1, MeOH) |