Diethyl-3,3'-iminodipropionate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Diethyl 3,3'-azanediyldipropanoate, 3,3'-Iminodipropionic Acid Diethyl Ester
D4111-1G D4111-5G
TCIAD4111-1GEA 698 DKK
TCIAD4111-1G TCIAD4111-5G
Diethyl-3,3'-iminodipropionate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Diethyl-3,3'-iminodipropionate
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Kogepunkt: 139°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD14705114
CAS-nummer: 3518-88-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %