2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D4107-25G D4107-5G
TCIAD4107-25GEA 1050 DKK
TCIAD4107-25G TCIAD4107-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Kogepunkt: 174°C
MDL Number: MFCD00002894
CAS-nummer: 7417-21-2
EINECS: 231-032-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 49.0 deg-C