Diethylentriamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Azapentan-1,5-diamin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03274.0100 8.03274.1000
8.03274.0100EA 338 DKK
8.03274.0100 8.03274.1000
Diethylentriamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diethylentriamin
Formel: C₄H₁₃N₃
Kogepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –39 °C
Massefylde: 0,9523 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008171
CAS-nummer: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN nummer: 2079
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -35 °C
Molar Mass 103.16 g/mol
Boiling Point 206 - 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 97 °C
Refractive Index 1.4826 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.4 - 16.1 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 325 °C
Synonyms 2,2'-Iminobis (ethylamine), Bis(2-aminoethyl)amine, 2,2'-Diaminodiethylamine
Hill Formula C4H13N3