2,5-Dichloropyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
D4045-25G
D4045-5G
TCIAD4045-25GEA
1110
DKK
TCIAD4045-25G
TCIAD4045-5G
2,5-Dichloropyrimidine ≥98.0% (by GC)
2,5-Dichloropyrimidine
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂ Kogepunkt: 190°C |
MDL Number:
MFCD00673131 CAS-nummer: 22536-67-0 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |