Diethylentriamin 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
114310010 114310025 114312500 114310100
ACRO114310010EA 647 DKK
ACRO114310010 ACRO114310025 ACRO114312500 ACRO114310100
Diethylentriamin 98+%
Diethylentriamin
Formel: C₄H₁₃N₃
Kogepunkt: 206 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –40 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008171
CAS-nummer: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN nummer: 2079
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤30 APHA