Dimethyl-2-(1,3-dithiole)phosphonate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-(1,3-Dithiole)phosphonic Acid Dimethyl Ester
D3981-1G
D3981-5G
TCIAD3981-1GEA
1680
DKK
TCIAD3981-1G
TCIAD3981-5G
Dimethyl-2-(1,3-dithiole)phosphonate ≥97.0% (by GC)
Dimethyl-2-(1,3-dithiole)phosphonate
Formel:
C₅H₉O₃PS₂ Opbevaringstemperatur: Fryser |
CAS-nummer:
133113-76-5 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |