4-(Dimethylamino)butyraldehyde diethyl acetal ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D3973-25G D3973-5G
TCIAD3973-25GEA 567 DKK
TCIAD3973-25G TCIAD3973-5G
4-(Dimethylamino)butyraldehyde diethyl acetal ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Dimethylamino)butyraldehyde diethyl acetal
Formel: C₁₀H₂₃NO₂
Kogepunkt: 95°C
Flammepunkt: 70°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00671479
CAS-nummer: 1116-77-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57e42b611cd06e905f1a754e1fbb029d6741f317&vid=57e42b611cd06e905f1a754e1fbb029d6741f317&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %