5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol) ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D3971-200MG D3971-1G
TCIAD3971-200MGEA 394 DKK
TCIAD3971-200MG TCIAD3971-1G
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol) ≥98.0% (by GC)
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol)
Formel: C₁₈H₁₈O₂
Kogepunkt: 180°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00016658
CAS-nummer: 528-43-8
Merck Index: 14,05697
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C