4,5-Difluorophthalonitrile ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Dicyano-4,5-difluorobenzene
D3963-1G D3963-5G
TCIAD3963-1GEA 772 DKK
TCIAD3963-1G TCIAD3963-5G
4,5-Difluorophthalonitrile ≥95.0% (by GC)
4,5-Difluorophthalonitrile
Formel: C₈H₂F₂N₂
MDL Number: MFCD00061281
CAS-nummer: 134450-56-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C