Dimethylamin ∼10% ∼2 mol/L in THF
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
D3948-100ML
D3948-500ML
TCIAD3948-100MLEA
206
DKK
TCIAD3948-100ML
TCIAD3948-500ML
Dimethylamin ∼10% ∼2 mol/L in THF
Dimethylamin
Formel:
C₂H₇N Molekylvægt: 45.08 g/mol Kogepunkt: 6.9 Smeltepunkt: -92.8 Massefylde: 0.938 Flammepunkt: –36°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008288 CAS-nummer: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN nummer: 2924 ADR: 3 II Merck Index: 14,03228 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 10.0 to 12.0 w/w% |