1,1-Dimethylsemicarbazide ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D3854-5G D3854-25G
TCIAD3854-5GEA 624 DKK
TCIAD3854-5G TCIAD3854-25G
1,1-Dimethylsemicarbazide ≥96.0% (by GC, titration analysis)
1,1-Dimethylsemicarbazide
Formel: C₃H₉N₃O
Molekylvægt: 103.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 22718-49-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C