2,5-Dihydroxyphenyl(diphenyl)phosphine oxide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D3755-25G D3755-5G
TCIAD3755-25GEA 1470 DKK
TCIAD3755-25G TCIAD3755-5G
2,5-Dihydroxyphenyl(diphenyl)phosphine oxide ≥97.0% (by GC)
2,5-Dihydroxyphenyl(diphenyl)phosphine oxide
Formel: C₁₈H₁₅O₃P
CAS-nummer: 13291-46-8
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae1ee26034f89279ea2c283abec5bfaa6e355189&vid=ae1ee26034f89279ea2c283abec5bfaa6e355189&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 212.0 to 217.0 deg-C