Diisopropyl allylboronate ≥95.0% (qNMR)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D3738-1G D3738-5G
TCIAD3738-1GEA 1060 DKK
TCIAD3738-1G TCIAD3738-5G
Diisopropyl allylboronate ≥95.0% (qNMR)
Diisopropyl allylboronate
Formel: C₉H₁₉BO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 51851-79-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (1H-qNMR) min. 95.0 %