Dibenzo[g,p]chrysene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D3736-1G D3736-200MG
TCIAD3736-1GEA 2580 DKK
TCIAD3736-1G TCIAD3736-200MG
Dibenzo[g,p]chrysene ≥98.0% (by HPLC)
Dibenzo[g,p]chrysene
Formel: C₂₆H₁₆
CAS-nummer: 191-68-4
EINECS: 205-890-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 215.0 to 221.0 deg-C