Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D3630-25G D3630-5G
TCIAD3630-25GEA 1540 DKK
TCIAD3630-25G TCIAD3630-5G
Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate ≥97.0% (by GC)
Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Kogepunkt: 79°C
MDL Number: MFCD02258541
CAS-nummer: 2049-70-9
EINECS: 218-070-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %