Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D3546-5G D3546-1G
TCIAD3546-5GEA 3210 DKK
TCIAD3546-5G TCIAD3546-1G
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate ≥97.0% (by HPLC)
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Formel: C₅H₉N₂O₄P
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368360
CAS-nummer: 90965-06-3
Merck Index: 14,01177
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecd8f383d374107e604a22c2353695dbdc5920ca&vid=ecd8f383d374107e604a22c2353695dbdc5920ca&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%