1,3-Di-O-benzyl-2-O-lauroylglycerol ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D3524-1G D3524-5G
TCIAD3524-1GEA 1290 DKK
TCIAD3524-1G TCIAD3524-5G
1,3-Di-O-benzyl-2-O-lauroylglycerol ≥85.0% (by GC)
1,3-Di-O-benzyl-2-O-lauroylglycerol
Formel: C₂₉H₄₂O₄
CAS-nummer: 519177-07-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %