N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(4-Methyl-2-pentyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine, 4-[(4-Methyl-2-pentyl)amino]diphenylamine, N1-(4-Methylpentan-2-yl)-N4-phenylbenzene-1,4-diamine
D3331-500G D3331-25G
TCIAD3331-500GEA 1080 DKK
TCIAD3331-500G TCIAD3331-25G
N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by GC)
N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine
Formel: C₁₈H₂₄N₂
Molekylvægt: 268.40 g/mol
Kogepunkt: 165°C
MDL Number: MFCD00072248
CAS-nummer: 793-24-8
EINECS: 212-344-0
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Red to Dark blue to Black pellet
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C