Dichloro(diethylamino)phosphine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D3244-25G D3244-5G
TCIAD3244-25GEA 1990 DKK
TCIAD3244-25G TCIAD3244-5G
Dichloro(diethylamino)phosphine ≥98.0% (by GC)
Dichloro(diethylamino)phosphine
Formel: C₄H₁₀Cl₂NP
Kogepunkt: 189°C
Flammepunkt: 83°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013614
CAS-nummer: 1069-08-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %