Diethyl-3-hydroxyglutarate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D3196-25G D3196-5G
TCIAD3196-25GEA 517 DKK
TCIAD3196-25G TCIAD3196-5G
Diethyl-3-hydroxyglutarate ≥95.0% (by GC)
Diethyl-3-hydroxyglutarate
Formel: C₉H₁₆O₅
Kogepunkt: 107°C
MDL Number: MFCD00009202
CAS-nummer: 32328-03-3
EINECS: 250-992-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %