2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
9134.1 9134.2 9134.3
ROTH9134.1EA 0 DKK
ROTH9134.1 ROTH9134.2 ROTH9134.3
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsyre
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsyre
Formel: C₆H₁₅NO₅S
Molekylvægt: 213.25 g/mol
Kogepunkt: 405
Smeltepunkt: 152…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007533
CAS-nummer: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5