2,3-Dimethylanthraquinone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D2980-1G D2980-5G
TCIAD2980-1GEA 682 DKK
TCIAD2980-1G TCIAD2980-5G
2,3-Dimethylanthraquinone ≥95.0% (by GC)
2,3-Dimethylanthraquinone
Formel: C₁₆H₁₂O₂
Molekylvægt: 236.27 g/mol
CAS-nummer: 6531-35-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C